185590
Propionitrile
99%
Sinônimo(s):
Ethyl cyanide
About This Item
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 11.9g/100g at 40 °C
water: soluble 29g/100g at 100 °C
DMF: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
chave InChI
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup