337528
Allyl bromide
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-propene
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
554 °F
contém
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Lim. expl.
7.3 %
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
70-71 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
chave InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the synthesis of stereodefined allylated arenes via Suzuki-type coupling reaction.
- In Barbier-type allylation reactions of aldehydes and ketones.{17]
- To synthesize a monomer, 1-1-(allyloxy)-4-nitrobenzene while synthesizing nanostructured molecularly imprinted polymer for selective tryptophan assay in biological and pharmaceutical samples.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?