345830
3-Bromo-2-methylpropene
97%
Sinônimo(s):
Methallyl bromide, Methylallyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
0.1% hydroquinone
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
94-95 °C (lit.)
densidade
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
chave InChI
USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of alkenyl imines
- in the synthesis of 2-methylpropenyl (“methallyl”) complex, Cp*Os(η3-allyl)Br2
- in a study of chiral phase transfer alkylation leading to (S)-α-alkylcysteines
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?