340111
1-Bromo-2-pentene, predominantly trans
95%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=CHCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
149.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4785 (lit.)
p.e.
122 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
chave InChI
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
cis-1-Bromo-2-pentene was used in the synthesis of (+)-polyoxamic acid. It was also used in the preparation of pheromones.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)