482285
Rhodium(II) acetate dimer
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?