288101
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I)
98%
Sinônimo(s):
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
154-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
chave InChI
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?