701211
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
95%
Sinônimo(s):
(2,4-Pentanedionato)bis(ethylene)rhodium, Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κO,κO′)rhodium, Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
141-142 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
chave InChI
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?