Documentos Principais
662623
Sigma-Aldrich
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)]
95%
Sinônimo(s):
Rh2(esp)2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H40O8Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
758.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
chave InChI
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] has been identified as efficient C-H activation catalyst.
Aplicação
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] is used as a catalyst for oxidative C−H amination of urea and guanidinederived substrates to yield corresponding heterocyclic products.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Trichodesmine phyproof® Reference Substance
PHL83438
Trichodesmine
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Artigos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
662623-100MG4061832734194
662623-500MG4061832734200