Documentos Principais
666122
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
278.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
132-136 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)