Key Documents
75259
Sigma-Aldrich
Tris(2-carboxietil)fosfina
BioUltra, ≥98% (NMR)
Sinônimo(s):
TCEP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15O6P · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
286.65
Beilstein:
3724376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98% (NMR)
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
perda
≤1.0% loss on drying
pH
1.2-1.5
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
chave InChI
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O cloridrato de tris(2-carboxietil)-fosfina (TCEP) é um agente redutor forte que é estável em uma solução aquosa. Ele reduz rápida e estequiometricamente os dissulfetos com alta especificidade. O TCEP apresenta atividade redutora em pH 1,5 a pH 9,0 e reduz o ácido desidroascórbico (DHA) em pH 4.
Aplicação
O cloridrato de tris(2-carboxietil)fosfina tem sido usado:
  • como componente do tampão de diálise IRE1, tampão de clivagem de RNA e no ensaio de clivagem in vitro de RNA transcrito  in vitro
  • na redução de grupos sulfidrila para obter a fração total de tiol
  • para reduzir amostras de proteína
Reagente solúvel em água, usado para redução seletiva de dissulfetos. Mais estável que DTT e útil em aplicações de espectrometria de massa.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
G Elif Karagöz et al.
Bio-protocol, 9(14), e3307-e3307 (2019-07-20)
The kinase/RNase IRE1 is a key effector of the cellular response to endoplasmic reticulum stress. The RNase activity of IRE1 can be measured in cells or in the test tube. Here we describe a protocol for the in vitro cleavage
Yasunori Sato et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(3), 364-369 (2010-03-02)
Ascorbic acid (AA) has a strong anti-oxidant function evident as its ability to scavenge superoxide radicals in vitro. Moreover, AA is an essential ingredient for post-translational proline hydroxylation of collagen molecules. Dehydroascorbic acid (DHA), the oxidized form of AA, is
Lena Munzel et al.
Autophagy, 17(6), 1458-1478 (2020-06-10)
Coupling of Atg8 to phosphatidylethanolamine is crucial for the expansion of the crescent-shaped phagophore during cargo engulfment. Atg21, a PtdIns3P-binding beta-propeller protein, scaffolds Atg8 and its E3-like complex Atg12-Atg5-Atg16 during lipidation. The crystal structure of Atg21, in complex with the
Maria João Correia et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
We hypothesized that an interplay between aryl hydrocarbon receptor (AhR) and cysteine-related thiolome at the kidney cortex underlies the mechanisms of (mal)adaptation to chronic intermittent hypoxia (CIH), promoting arterial hypertension (HTN). Using a rat model of CIH-HTN, we investigated the
Lucas B Harrington et al.
Molecular cell, 79(3), 416-424 (2020-07-10)
CRISPR-Cas12c/d proteins share limited homology with Cas12a and Cas9 bacterial CRISPR RNA (crRNA)-guided nucleases used widely for genome editing and DNA detection. However, Cas12c (C2c3)- and Cas12d (CasY)-catalyzed DNA cleavage and genome editing activities have not been directly observed. We