Documentos Principais
PHL83438
Trichodesmine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)(O)C)C(C)C)CC1
InChI
1S/C18H27NO6/c1-10(2)13-15(20)25-12-6-8-19-7-5-11(14(12)19)9-24-16(21)18(4,23)17(13,3)22/h5,10,12-14,22-23H,6-9H2,1-4H3/t12-,13+,14-,17-,18+/m1/s1
chave InChI
SOODLZHDDSGRKL-FOOXYVKASA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Liver,Nervous system,Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Crotalina phyproof® Reference Substance
PHL89251
Crotalina
Senkirkine phyproof® Reference Substance
PHL89274
Senkirkine
Sealing tube capacity 15 mL, female joint: ST/NS 14/20
Sigma-Aldrich
Z220434
Sealing tube