A5512
Aristolochic acid I
≥90% (HPLC), powder, phospholipase A₂ inhibitor
Sinônimo(s):
TR 1736
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aristolochic acid I, powder
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
269-270 °C
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard for the analysis of Aristolochia sprucei crude extract by high-performance liquid chromatography
- to study its effects on histone deacetylase 3 (HDAC3) aberration and renal fibrosis
- to induce acute aristolochic acid nephropathy and to study its impact on miRNA and mRNA expression in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research