Documentos Principais
PHL89566
Aristolochic acid II
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Aristolochic acid B, 6-Nitrophenanthro(3,4-d)-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid II, Noraristolochic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H9NO6
Número CAS:
Peso molecular:
311.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC=C3C2=C4OCOC4=C1)=O
InChI
1S/C16H9NO6/c18-16(19)10-6-12-15(23-7-22-12)14-9-4-2-1-3-8(9)5-11(13(10)14)17(20)21/h1-6H,7H2,(H,18,19)
chave InChI
MEEXETVZNQYRSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Crotalina phyproof® Reference Substance
PHL89251
Crotalina
Ácido acético analytical standard
Supelco
71251
Ácido acético