Documentos Principais
PHL89251
Crotalina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Monocrotalina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Beilstein:
48732
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
204 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
chave InChI
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
Aristolochic acid I phyproof® Reference Substance
PHL89565
Aristolochic acid I
Retrorsine ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R0382
Retrorsine
Erucifoline phyproof® Reference Substance
PHL83432
Erucifoline
Aristolochic acid II phyproof® Reference Substance
PHL89566
Aristolochic acid II
Yue Wang et al.
Pharmacology, 105(7-8), 405-415 (2020-01-30)
The regulatory network of aquaporin (AQP) 1 and renin-angiotensin-aldosterone (ALDO) system are not quite clear in pulmonary arterial hypertension (PAH). Thus, we explored the role of AQP1, ALDO and spirolactone (SP) in the PAH animal model and pulmonary arterial smooth
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89251-20MG