Key Documents
PHL83432
Erucifoline
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
chave InChI
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Jacobine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83435
Jacobine N-oxide
Jacobine phyproof® Reference Substance
PHL83434
Jacobine
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine
Crotalina phyproof® Reference Substance
PHL89251
Crotalina
Triptolide from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T3652
Triptolide