Documentos Principais
PHL83433
Erucifoline N-oxide
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Erucifoline A N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23NO7
Número CAS:
Peso molecular:
365.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N]21(=O)C3C(OC(=O)\C(=C/C)\CC4(OC4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,26-18)16(22)24-9-12-4-6-19(23)7-5-13(14(12)19)25-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-
chave InChI
IJAULDQGSBFPPG-JYOAFUTRSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
Heliotrine phyproof® Reference Substance
PHL80403
Heliotrine