Documentos Principais
PHL83238
Europine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27NO7
Número CAS:
Peso molecular:
345.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+]21(C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)(C)C)C(OC)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO7/c1-10(23-4)16(21,15(2,3)20)14(19)24-9-11-5-7-17(22)8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3
chave InChI
UPYLKTQCLCBJQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)