Documentos Principais
PHL80412
Lasiocarpine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7-Angelyleuropine, Europine 7-angelate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H33NO7
Número CAS:
Peso molecular:
411.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](OC)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C21H33NO7/c1-7-13(2)18(23)29-16-9-11-22-10-8-15(17(16)22)12-28-19(24)21(26,14(3)27-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16+,17-,21+/m1/s1
chave InChI
QHOZSLCIKHUPSU-GTZNJGJUSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Senkirkine phyproof® Reference Substance
PHL89274
Senkirkine
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
Retrorsine phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsine
Crotalina phyproof® Reference Substance
PHL89251
Crotalina
Bacitracin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1590
Bacitracin
Crotalina
Sigma-Aldrich
C2401
Crotalina