Documentos Principais
PHL80403
Heliotrine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27NO5
Número CAS:
Peso molecular:
313.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
peso molecular
313.16
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](C)(OC)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@]12[H]
InChI
1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
chave InChI
LMFKRLGHEKVMNT-UJDVCPFMSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Aplicação
An alkaloid used for obtaining models of hepatitis and cirrhosis of the liver.
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Senecionine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82631
Senecionine N-oxide
Indicine hydrochloride phyproof® Reference Substance
PHL83234
Indicine hydrochloride
Retrorsine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82630
Retrorsine N-oxide
Seneciphylline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
Erucifoline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83433
Erucifoline N-oxide
Echimidine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83590
Echimidine N-oxide