611697
Ethanol-d6
95% in D2O, 99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Lim. expl.
3.5-15 % (lit.)
concentração
95% in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-130 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber