Documentos Principais
918873
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
52.11
Beilstein:
1699096
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
grau
reagent grade
pureza isotópica
≥98 atom % D
concentração
95% in D2O
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)