Documentos Principais
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol-d19
About This Item
Fórmula linear:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
Número CAS:
Peso molecular:
228.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
104 °C (lit.)
alteração de massa
M+19
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
chave InChI
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However