489816
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
183.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
489816-1G | 4061826664278 |