PHL86118
Echinatine sulfate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13+,15-/m0/s1
chave InChI
SFVVQRJOGUKCEG-DNVSUFBTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the sulfate salt available. The counterion is determined quantitatively and treated as an impurity in the calculation of the absolute purity of this reference substance. The assigned absolute purity on the certificate of analysis of this reference standard therefore refers to the pure echinatine.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)