Documentos Principais
PHL84162
Rinderine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
O-Demethylheliotrine, Heliotridine trachelanthate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
299.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13-,15+/m1/s1
chave InChI
SFVVQRJOGUKCEG-ZRQNBYAXSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46320-100MG-R
46320-10MG-R
46320-1EA-R
H7753-5G4061833804490
46320-250MG-R
46320-50MG-R
H7753-1G4061833804476
PHL84162-10MG4061842194551
PHL84162-5MG4061842316595