Documentos Principais
317365
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
95%
Sinônimo(s):
triacetoxyboranuide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
Número CAS:
Peso molecular:
263.10
Beilstein:
8238791
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
93-98 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
chave InChI
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Selective reducing agent.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)