227951
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
98%
Sinônimo(s):
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
243 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
chave InChI
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Descrição geral
Aplicação
Efficient and Selective Catalysts for Asymmetric Synthesis
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lewis and co-workers have recently disclosed a highly functional-group compatible Rh-catalyzed C-H bond activation for the rapid synthesis of functionalized heterocycles.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S282103-1EA | |
227951-500MG | 4061838781048 |
227951-50G | 4061833410363 |
227951-5G | 4061838781055 |