337331
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
95%
Sinônimo(s):
(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Protocolos
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.