766267
Chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) acetate
97%
Sinônimo(s):
(Acetato)chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), RuCl(OAc)(PPh3)3
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
223-244 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)