Key Documents
676497
Sigma-Aldrich
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
About This Item
Fórmula linear:
[(C10H15)RuCl2]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
45-47 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)