Documentos Principais
714763
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15O2Rh
Número CAS:
Peso molecular:
294.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
85-87 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
chave InChI
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Dehydrogenative germylation of olefins
  • Cyclotrimerization of acetylenes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)