Documentos Principais
640360
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BF4N2Rh
Número CAS:
Peso molecular:
379.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
chave InChI
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Aplicação
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate [Rh(cod)(MeCN)2]BF4 may be used as a catalyst for the rhodium(I)-catalyzed silylation of aryl iodides and bromides with tetraethoxysilanes to form aryl silanes such as (4-bromophenyl)triethoxysilane and 4-(triethoxysilyl)acetophenone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Periodic mesoporous organosilica containing ionic bis-aryl-imidazolium entities: Heterogeneous precursors for silica-hybrid-supported NHC complexes.
Nguyen TP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(24), 4164-4171 (2009)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
640360-5G4061833548660
640360-1G4061826706541