Documentos Principais
14694
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
Rhodium(I) tetrafluoroborate 1,5-Cyclooctadiene complex
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24BF4Rh
Número CAS:
Peso molecular:
406.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
composição
carbon content, 45.7-49.0%
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
~190 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
chave InChI
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Rhodium complex employed for preparing cationic COD-Rh complexes with phosphine ligands, e.g. for enantioselective hydrogenation; Hydrosilylation
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R. Takeuchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3045-3045 (1995)
I. Ojima et al.
Tetrahedron, 45, 6901-6901 (1989)
M. Sawamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 9602-9602 (1995)
U. Nagel et al.
Chemische Berichte, 119, 3326-3326 (1986)