683108
Chiralyst P310
Umicore, 99%
Sinônimo(s):
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I), Rh(acac)(COD)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
138-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
chave InChI
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions.