Documentos Principais
676500
Sigma-Aldrich
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
Sinônimo(s):
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H60Ru4Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
1087.00
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
276-278 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
chave InChI
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)