673307
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinônimo(s):
(Cyclopentadienyltris(acetonitrile)ruthenium hexafluorophosphate, Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
chave InChI
HJQVFVSAQOQXRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Regioselective and stereoselective dehydrative allylation of nucleophiles
- O-H Insertion and condensation reactions
- Hydrosilylation
- Decarboxylative allylic etherification
- Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?