Documentos Principais
648663
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Diethylruthenocene
About This Item
Fórmula linear:
C7H9RuC7H9
Número CAS:
Peso molecular:
287.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
composição
Ru, 33.9-36.4% gravimetric
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.5870 (lit.)
p.e.
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
6 °C (lit.)
densidade
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
chave InChI
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) (Ru(EtCp)2), a metal organic is used as an atomic layer deposition precursor for Ru thin filmsand well-aligned RuO2 nanorods.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 93.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Growth and characterization of the coexistence of vertically aligned and twinned V-shaped RuO2 nanorods on nanostructural TiO2 template
Chen CA, et al.
J. Alloy Compounds, 485(1-2), 524-528 (2009)
In-situ real-time ellipsometric investigations during the atomic layer deposition of ruthenium: A process development from [(ethylcyclopentadienyl)(pyrrolyl) ruthenium] and molecular oxygen.
Knaut M, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 30(1), 01A151-01A151 (2012)
ALD-grown seed layers for electrochemical copper deposition integrated with different diffusion barrier systems.
Waechtler T, et al.
Microelectronic Engineering, 88(5), 684-689 (2011)
Thermal atomic layer deposition (ALD) of Ru films for Cu direct plating.
Choi SH, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 158(6), D351-D356 (2011)