40288
6,6-Dimethylfulvene
≥95%
Sinônimo(s):
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.548
p.e.
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- One-pot synthesis of ansa-metallocenes.
- Synthesis of endo and exo-adducts with maleic anhydride.
- Synthesis of fulvenols or the corresponding trimethylsilyl ethers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?