A88204
m-Anisidine
97%
Sinônimo(s):
3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The synthesis of N-substituted-3-chloro-2-azetidinones, which are potential anthelmintic agents.
- Rhodium-catalyzed synthesis of indoles and copper-catalyzed synthesis of benzimidazoles.
- In the preparation of azocalix[4]arene dyes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?