Key Documents
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
235.71
Beilstein:
3633307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
228 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
chave InChI
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)