143650
5H-Dibenz[b,f]azepine
97%
Sinônimo(s):
Iminostilbene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
196-199 °C (lit.)
solubilidade
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
cadeia de caracteres SMILES
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
chave InChI
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a starting material to prepare pharmacologically important dibenzoazepine-pyridazine derivatives.
- To synthesize 3-chloro-1-(5H-dibenz[b,f]azepine-5yl)propan-1-one, a key intermediate used to prepare aminophenol derivatives.
- In the synthesis of dibenzazepine derivatives.
- As a starting material to synthesize olefinic multidentate ligand, which is used to prepare Rh(I) complexes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)