Key Documents
11378
Sigma-Aldrich
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Sinônimo(s):
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein:
4175236
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
pb
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
chave InChI
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Synthesis of lariat ether derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null
K.A. Arnold et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)