Documentos Principais
364096
Sigma-Aldrich
1-Aza-15-crown-5
97%
Sinônimo(s):
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
219.28
Beilstein:
971959
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-37 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
chave InChI
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Moutusi Banerjee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3451-3457 (2015-03-12)
Attachment of Li(+) ion on graphene surface to realize Li(+)-ion conductor is a real challenge because of the weak interaction between the ions and the functional groups of graphene oxide; although, a large number of theoretical results are already available