Documentos Principais
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Sinônimo(s):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
249.30
Beilstein:
4671177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
chave InChI
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)