Key Documents
382655
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Sinônimo(s):
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
4661968
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
pb
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidade
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
chave InChI
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 can be used:
  • To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
  • To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
  • As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodium ionophore VI Selectophore™, function tested
Supelco
71739
Sodium ionophore VI
15-Crown-5 98%
Sigma-Aldrich
188832
15-Crown-5
The synthesis, using microwave irradiation and characterization of novel, organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted with flexible crown ether moieties
Biyikliouglu Z and Kantekin H
Dyes and Pigments, 80(1), 17-21 (2009)
Hydrogel adsorbents of poly (N-isopropylacrylamide-co-methacryloyloxymethyl-12-crown-4) for Li+ recovery prepared by droplet microfluidics
Kim YS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10656-10661 (2015)