Documentos Principais
393428
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-15-crown-5
97%
Sinônimo(s):
(Benzo-15-crown-5)-4′-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
283.32
Beilstein:
1587285
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
76-78 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
chave InChI
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)