21874
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
Sinônimo(s):
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O7
Número CAS:
Peso molecular:
312.32
Beilstein:
1597153
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
chave InChI
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?