194905
12-Crown-4
98%
Sinônimo(s):
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
61-70 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2
chave InChI
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A promoter in the synthesis of poly(diethylsiloxane) (PDES) from monomer hexaethylcyclotrisiloxane using NaOH as a catalyst via anionic ring-opening polymerization.
- As an additive in the preparation of triarylmethane derivatives by palladium-catalyzed cross coupling reaction of aryl bromides with diarylmethane derivatives.
- A phase transfer catalyst in organic synthesis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?