Documentos Principais
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
Sinônimo(s):
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
295.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
266-470-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
42-47 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
chave InChI
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
18-Crown-6 ≥99.0%
Sigma-Aldrich
274984
18-Crown-6