27184
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
29 mm × 82 mm × 17 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Categorias relacionadas
Aplicação
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)